2-Bromo-p-toluidine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
A13818.09
A13818.18
A13818.09EA
303
PLN
A13818.09
A13818.18
2-Bromo-p-toluidine ≥99%
2-Bromo-p-toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 583-68-6
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Temp. Wrzenia: 240…242 °C Temp. topnienia: 14…16 °C Gęstość: 1.494 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007635 Numer CAS: 583-68-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-515-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |