2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15932.06
A15932.14
A15932.22
A15932.06EA
404
PLN
A15932.06
A15932.14
A15932.22
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 10546-65-3
Molecular Formula: C9H11Br2N
Formula Weight: 293.01
Melting Point: 45-47°
MDL No.: MFCD00015475
Formuła:
C₉H₁₁Br₂N MW: 293 g/mol Temp. Wrzenia: 316 Temp. topnienia: 45…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015475 Numer CAS: 10546-65-3 |