Drukuj
4-Bromobenzyloamina 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
350530050 350530250
ACRO350530050EA 1650 PLN
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobenzyloamina 97+%
4-Bromobenzyloamina
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Temp. topnienia: 25 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047931
Numer CAS: 3959-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-559-4
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %