3-Bromobenzyloamina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(3-Bromophenyl)methanamine
B24963.06
B24963.14
B24963.22
B24963.06EA
392
PLN
B24963.06
B24963.14
B24963.22
3-Bromobenzyloamina 95%
3-Bromobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 10269-01-9
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Refractive Index: 1.5885
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01026119
Formuła:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01026119 Numer CAS: 10269-01-9 Jednostka: 2735 ADR: 8 III |