2-Bromobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2-Bromophenyl)methanamine
A12412.14
A12412.06
A12412.14EA
2000
PLN
A12412.14
A12412.06
2-Bromobenzyloamina 97%
2-Bromobenzyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Formuła:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Temp. Wrzenia: 118…119 °C (9 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025572 Numer CAS: 3959-05-5 Jednostka: 2735 ADR: 8 III |