Drukuj
2-Bromobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2-Bromophenyl)methanamine
350510050 350510250
ACRO350510050EA 406 PLN
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Bromobenzyloamina 98%
2-Bromobenzyloamina
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025572
Numer CAS: 3959-05-5
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %