5-Bromo-2-iodotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
B21878.14
B21878.22
B21878.14EA
467
PLN
B21878.14
B21878.22
5-Bromo-2-iodotoluene ≥98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 116632-39-4
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.93
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrI MW: 296.93 g/mol Temp. Wrzenia: 262…265 °C Gęstość: 2.139 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060664 Numer CAS: 116632-39-4 Numer WE (dawny EINECS): 629-570-4 |