Drukuj
α-Bromo-4-jodotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
M-Clarity™ quality level = MQ100
515604-1G 515604-5G
SIAL515604-1GEA 153 PLN
SIAL515604-1G SIAL515604-5G
α-Bromo-4-jodotoluen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-jodotoluen
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…120 °C (0.6 mmHg)
Temp. topnienia: 80
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00209656
Numer CAS: 16004-15-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II