α-Bromo-4-jodotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
A18200.06
A18200.14
A18200.06EA
642
PLN
A18200.06
A18200.14
α-Bromo-4-jodotoluen ≥97%
α-Bromo-4-jodotoluen
Purity: 97%
CAS No.: 16004-15-2
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.94
Odour: Irritating
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 140°/15mm
Beilstein Reference: 2325160
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00209656
Formuła:
C₇H₆BrI MW: 296.93 g/mol Temp. Wrzenia: 140 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209656 Numer CAS: 16004-15-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |