Drukuj
α-Bromo-4-jodotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
342460010 342460050 342460250
ACRO342460010EA 164 PLN
ACRO342460010 ACRO342460050 ACRO342460250
α-Bromo-4-jodotoluen 97%
α-Bromo-4-jodotoluen
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 77…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00209656
Numer CAS: 16004-15-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %