Drukuj
α-Bromo-3-jodotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
427691-25G 427691-5G
SIAL427691-25GEA 1910 PLN
SIAL427691-25G SIAL427691-5G
α-Bromo-3-jodotoluen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-3-jodotoluen
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019016
Numer CAS: 49617-83-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II