α-Bromo-3-jodotoluen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
A11140.06
A11140.14
A11140.22
AB110568.0005
A11140.06EA
813
PLN
A11140.06
A11140.14
A11140.22
ABCRAB110568.0005
α-Bromo-3-jodotoluen 96%
α-Bromo-3-jodotoluen
Purity: 96%
CAS No.: 49617-83-6
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.94
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrI MW: 296.93 g/mol Temp. Wrzenia: 106 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 48…51 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019016 Numer CAS: 49617-83-6 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |