Drukuj
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
370622-1G 370622-5G
SIAL370622-1GEA 207 PLN
SIAL370622-1G SIAL370622-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formuła: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: 23…24 °C
Gęstość: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00061238
Numer CAS: 50824-05-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III