α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
A18335.06
A18335.14
A18335.06EA
891
PLN
A18335.06
A18335.14
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene 97
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Purity: 97%
CAS No.: 50824-05-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 63°/3mm
Beilstein Reference: 2521451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061238
Formuła:
C₈H₆BrF₃O MW: 255.03 g/mol Temp. Wrzenia: 63 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 22…24 °C Gęstość: 1.594 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061238 Numer CAS: 50824-05-0 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |