5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
A17634.06
A17634.14
A17634.22
A17634.06EA
143
PLN
A17634.06
A17634.14
A17634.22
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 344-38-7
Molecular Formula: C7H3BrF3NO2
Formula Weight: 270.01
Flash Point:
Formuła:
C₇H₃BrF₃NO₂ Temp. Wrzenia: 95…96 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 32…35 °C Gęstość: 1,799 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014706 Numer CAS: 344-38-7 |