Drukuj
ω-Bromo-4-fluoroacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
306290050 306290250
ACRO306290050EA 292 PLN
ACRO306290050 ACRO306290250
ω-Bromo-4-fluoroacetofenon 98%
ω-Bromo-4-fluoroacetofenon
Formuła: C₈H₆BrFO
Temp. Wrzenia: 150 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040830
Numer CAS: 403-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-955-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %