Drukuj
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
152692-100G 152692-25G 152692-5G
SIAL152692-100GEA 527 PLN
SIAL152692-100G SIAL152692-25G SIAL152692-5G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen
Formuła: C₇H₄BrF₃
Temp. Wrzenia: 154 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000398
Numer CAS: 402-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-943-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III