4-Bromo-3-fluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
A19142.09
A19142.14
A19142.09EA
606
PLN
A19142.09
A19142.14
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 452-74-4
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2500154
MDL No.: MFCD00040940
Formuła:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Temp. Wrzenia: 187…188 °C Gęstość: 1.494 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040940 Numer CAS: 452-74-4 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |