Drukuj
α-Bromo-4-fluorotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
209538-25G 209538-5G
SIAL209538-25GEA 471 PLN
SIAL209538-25G SIAL209538-5G
α-Bromo-4-fluorotoluen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 85
Gęstość: 1.517 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000359
Numer CAS: 459-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-291-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II