Drukuj
Bromek 3,5-difluorobenzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
290319-25G 290319-5G
SIAL290319-25GEA 664 PLN
SIAL290319-25G SIAL290319-5G
Bromek 3,5-difluorobenzylu, Sigma-Aldrich®
Bromek 3,5-difluorobenzylu
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C (4.5 mmHg)
Gęstość: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010304
Numer CAS: 141776-91-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II