Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B22578.03 B22578.06
B22578.03EA 487 PLN
B22578.03 B22578.06
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97%
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 220141-72-0 Molecular Formula: C7H4BrF3 Formula Weight: 225.01 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 44-46°/1mm Beilstein Reference: 8680985 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00083528
Formuła: C₇H₄BrF₃
Temp. Wrzenia: 44…46 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,689
Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083528
Numer CAS: 220141-72-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II