Drukuj
α-Bromo-2,6-difluorotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
264431-25G 264431-5G
SIAL264431-25GEA 1190 PLN
SIAL264431-25G SIAL264431-5G
α-Bromo-2,6-difluorotoluen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2,6-difluorotoluen
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Temp. topnienia: 53
Gęstość: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000329
Numer CAS: 85118-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 285-652-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II