Drukuj
Kwas 6-bromo-o-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L20149.03 L20149.06
L20149.03EA 723 PLN
L20149.03 L20149.06
Kwas 6-bromo-o-toluilowy ≥98%
Kwas 6-bromo-o-toluilowy
Purity: 98% CAS No.: 90259-31-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2614094
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01310788
Numer CAS: 90259-31-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III