ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-Dimethoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
B22300.03
B22300.06
B22300.03EA
714
PLN
B22300.03
B22300.06
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 60965-26-6
Molecular Formula: C10H11BrO3
Formula Weight: 259.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 102-105°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000197
Formuła:
C₁₀H₁₁BrO₃ MW: 259.1 g/mol Temp. Wrzenia: 315 Temp. topnienia: 102…105 °C |
Numer MDL:
MFCD00000197 Numer CAS: 60965-26-6 Numer WE (dawny EINECS): 262-542-6 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |