Drukuj
ω-Bromo-4-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
115665-100G 115665-25G 115665-5G
SIAL115665-100GEA 2930 PLN
SIAL115665-100G SIAL115665-25G SIAL115665-5G
ω-Bromo-4-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000201
Numer CAS: 2632-13-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-118-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II