ω-Bromo-4-metoksyacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
A13415.06
A13415.14
A13415.22
A13415.06EA
310
PLN
A13415.06
A13415.14
A13415.22
ω-Bromo-4-metoksyacetofenon ≥98%
ω-Bromo-4-metoksyacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 2632-13-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 743112
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000201
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000201 Numer CAS: 2632-13-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-118-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |