ω-Bromo-4-metoksyacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
151900050
151900250
151901000
ACRO151900050EA
230
PLN
ACRO151900050
ACRO151900250
ACRO151901000
ω-Bromo-4-metoksyacetofenon 98%
ω-Bromo-4-metoksyacetofenon
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 69…72 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000201 Numer CAS: 2632-13-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-118-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 72 °C |
GC | ≥97.5 % |