ω-Bromo-3-metoksyacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
A10716.06
A10716.14
A10716.06EA
432
PLN
A10716.06
A10716.14
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon ≥98%
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 5000-65-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 510128
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000199
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 60…64 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000199 Numer CAS: 5000-65-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-666-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |