Drukuj
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
151910100 151910250
ACRO151910100EA 436 PLN
ACRO151910100 ACRO151910250
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon 97%
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000199
Numer CAS: 5000-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-666-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %