Drukuj
4'-Bromoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
B56404-100G B56404-25G
SIALB56404-100GEA 344 PLN
SIALB56404-100G SIALB56404-25G
4'-Bromoacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetofenon
Formuła: C₈H₇BrO
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 49…52 °C
Gęstość: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000105
Numer CAS: 99-90-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-799-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01387