Drukuj
4'-Bromoacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
106590250 106591000 106595000
ACRO106590250EA 139 PLN
ACRO106590250 ACRO106591000 ACRO106595000
4'-Bromoacetofenon 98%
4'-Bromoacetofenon
Formuła: C₈H₇BrO
Temp. Wrzenia: 255 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 48…52 °C
Gęstość: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000105
Numer CAS: 99-90-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-799-3
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01387
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %