Drukuj
ω,4-Dibromoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
D38308-100G D38308-10G D38308-50G
SIALD38308-100GEA 1400 PLN
SIALD38308-100G SIALD38308-10G SIALD38308-50G
ω,4-Dibromoacetofenon, Sigma-Aldrich®
ω,4-Dibromoacetofenon
Formuła: C₈H₆Br₂O
MW: 277.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 310
Temp. topnienia: 107…108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000200
Numer CAS: 99-73-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-783-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01412