ω,4-Dibromoacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 99-73-0
Molecular Formula: C8H6Br2O
Formula Weight: 277.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Beilstein Reference: 607604
Merck Reference: 14,1427
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000200
Formuła:
C₈H₆Br₂O Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 108…112 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000200 Numer CAS: 99-73-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-783-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1427 |