Drukuj
ω,4-Dibromoacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
112680100 112680500 112682500
ACRO112680100EA 180 PLN
ACRO112680100 ACRO112680500 ACRO112682500
ω,4-Dibromoacetofenon 98%
ω,4-Dibromoacetofenon
Formuła: C₈H₆Br₂O
Temp. Wrzenia: 1415 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000200
Numer CAS: 99-73-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-783-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01412
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %