ω,3-Dibromoacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
A15210.06
A15210.14
A15210.06EA
632
PLN
A15210.06
A15210.14
ω,3-Dibromoacetofenon ≥97%
ω,3-Dibromoacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 18523-22-3
Molecular Formula: C8H6Br2O
Formula Weight: 277.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Beilstein Reference: 775786
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00082698
Formuła:
C₈H₆Br₂O Temp. topnienia: 49…52 °C |
Numer MDL:
MFCD00082698 Numer CAS: 18523-22-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |