3'-Bromopropiophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16757.06
A16757.14
A16757.06EA
289
PLN
A16757.06
A16757.14
3'-Bromopropiophenone ≥97%
3'-Bromopropiophenone
Purity: 97%
CAS No.: 19829-31-3
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO Temp. Wrzenia: 144…145 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 38…41 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000084 Numer CAS: 19829-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 243-353-8 |