2'-Bromoacetofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Bromoacetophenone
A11982.09
A11982.18
A11982.30
A11982.09EA
437
PLN
A11982.09
A11982.18
A11982.30
2'-Bromoacetofenon ≥99%
2'-Bromoacetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 2142-69-0
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇BrO Temp. Wrzenia: 116…117 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1,476 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000067 Numer CAS: 2142-69-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-398-1 |