Drukuj
2'-Bromoacetofenon 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Bromoacetophenone
179760250 179760050 179761000
ACRO179760250EA 543 PLN
ACRO179760250 ACRO179760050 ACRO179761000
2'-Bromoacetofenon 98+%
2'-Bromoacetofenon
Formuła: C₈H₇BrO
Temp. Wrzenia: 116…117 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1,476 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000067
Numer CAS: 2142-69-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-398-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm