Drukuj
2-Bromoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
115835-100G 115835-500G 115835-5G
SIAL115835-100GEA 463 PLN
SIAL115835-100G SIAL115835-500G SIAL115835-5G
2-Bromoacetofenon, Sigma-Aldrich®
2-Bromoacetofenon
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Temp. Wrzenia: 253 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50 °C
Gęstość: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000195
Numer CAS: 70-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-724-9
Jednostka: 2645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01386