2-Bromoacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
A15576.22
A15576.14
A15576.36
A15576.22EA
583
PLN
A15576.22
A15576.14
A15576.36
2-Bromoacetofenon ≥98%
2-Bromoacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 70-11-1
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Temp. Wrzenia: 140 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 48…51 °C Gęstość: 1,650 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000195 Numer CAS: 70-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-724-9 Jednostka: 2645 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1402 |