Drukuj
2-Bromoacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 192 PLN
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
2-Bromoacetofenon 98%
2-Bromoacetofenon
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Temp. Wrzenia: 135 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 46…51 °C
Gęstość: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000195
Numer CAS: 70-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-724-9
Jednostka: 2645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01386
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %