4-Bromofenyloacetonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
A10887.22
A10887.36
A10887.22EA
569
PLN
A10887.22
A10887.36
4-Bromofenyloacetonitryl ≥97%
4-Bromofenyloacetonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 16532-79-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 127°(261°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 1861069
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001916
Formuła:
C₈H₆BrN Temp. Wrzenia: 286 °C Temp. topnienia: 45…49 °C Gęstość: 1,49 Temp. Zapłonu: 127 °C (261 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001916 Numer CAS: 16532-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 240-602-2 Jednostka: 3449 ADR: 6.1,I |