Drukuj
4-Bromofenyloacetonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154480250 154481000
ACRO154480250EA 206 PLN
ACRO154480250 ACRO154481000
4-Bromofenyloacetonitryl 99%
4-Bromofenyloacetonitryl
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temp. Zapłonu: 152 °C
Numer MDL: MFCD00001916
Numer CAS: 16532-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 240-602-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %