3-Bromofenyloacetonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Bromobenzyl cyanide
B20189.06
B20189.14
B20189.22
B20189.06EA
451
PLN
B20189.06
B20189.14
B20189.22
3-Bromofenyloacetonitryl ≥97%
3-Bromofenyloacetonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 31938-07-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 2355439
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001906
Formuła:
C₈H₆BrN Temp. Wrzenia: 275 °C Temp. topnienia: 25…28 °C Temp. Zapłonu: 126 °C (259 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001906 Numer CAS: 31938-07-5 Numer WE (dawny EINECS): 250-867-6 Jednostka: 3449 ADR: 6.1,I |