(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromobenzyl cyanide
A17548.06
A17548.14
A17548.06EA
314
PLN
A17548.06
A17548.14
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
(2-Bromophenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 19472-74-3
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5696
Odour: Pungent
Melting Point: 19°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 2043684
UN No.: 1694
MDL No.: MFCD00001896
Formuła:
C₈H₆BrN Temp. Wrzenia: 252 °C Temp. topnienia: 19 °C Gęstość: 1,510 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001896 Numer CAS: 19472-74-3 Numer WE (dawny EINECS): 243-091-4 Jednostka: 1694 ADR: 6.1,I |