α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
H26391.06
H26391.03
H26391.06EA
2500
PLN
H26391.06
H26391.03
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 206362-80-3
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 30-33°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115859
Formuła:
C₇H₅BrClF MW: 223.47 g/mol Temp. topnienia: 30…33 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115859 Numer CAS: 206362-80-3 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |