Drukuj
ω-Bromo-4-chloroacetofenon 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
146360250 146361000
ACRO146360250EA 279 PLN
ACRO146360250 ACRO146361000
ω-Bromo-4-chloroacetofenon 98+%
ω-Bromo-4-chloroacetofenon
Formuła: C₈H₆BrClO
MW: 233.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 278
Temp. topnienia: 95…99 °C
Numer MDL: MFCD00000625
Numer CAS: 536-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-631-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02172
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Loss on drying ≤1 % (70 °C, 2 h)
GC ≥98.0 %