ω-Bromo-3,4-dichloroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13365.06
A13365.14
A13365.22
A13365.06EA
349
PLN
A13365.06
A13365.14
A13365.22
ω-Bromo-3,4-dichloroacetofenon ≥98%
ω-Bromo-3,4-dichloroacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 2632-10-2
Molecular Formula: C8H5BrCl2O
Formula Weight: 267.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 511981
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00051581
Formuła:
C₈H₅BrCl₂O Temp. topnienia: 55…58 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00051581 Numer CAS: 2632-10-2 ADR: 8,III |