5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
A10602.06
A10602.14
A10602.22
A10602.06EA
310
PLN
A10602.06
A10602.14
A10602.22
5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
5-Bromo-2-chlorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 54932-72-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5745
Boiling Point: 90-93°/10mm
Beilstein Reference: 3234896
MDL No.: MFCD00018503
Formuła:
C₇H₆BrCl Temp. Wrzenia: 90…93 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,549 Temp. Zapłonu: 96 °C (205 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018503 Numer CAS: 54932-72-8 |