2-Bromo-4-chlorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
B25329.14
B25329.22
B25329.14EA
630
PLN
B25329.14
B25329.22
2-Bromo-4-chlorotoluen ≥98%
2-Bromo-4-chlorotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 27139-97-5
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
MDL No.: MFCD00060650
Formuła:
C₇H₆BrCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060650 Numer CAS: 27139-97-5 |